Documentos Principais
383589
Sigma-Aldrich
Benz[d]indeno[1,2-b]pyran-5,11-dione
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
248.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
pf
258-259 °C (lit.)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)