Key Documents
383368
Sigma-Aldrich
Silicomolybdic acid hydrate
About This Item
Fórmula linear:
H4SiO4 · 12MoO3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
1823.37 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: molybdenum
densidade
2.82 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Si](O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O)(O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/12Mo.O4Si.5H2O.32O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;;5*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;8*+1;-4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-4
chave InChI
IDTGEYOTLWPSGZ-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)