Documentos Principais
38320
Sigma-Aldrich
2-(Diisopropylamino)ethylamine
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
N,N-Diisopropylethylenediamine
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)2CH]2NCH2CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
144.26
Beilstein:
1734800
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.443
densidade
0.830 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N(CCN)C(C)C
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)