Documentos Principais
38263
Sigma-Aldrich
21-(Boc-amino)-4,7,10,13,16,19-hexaoxaheneicosanoic acid
purum, ≥97.0% (H-NMR)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H39NO10
Número CAS:
Peso molecular:
453.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (H-NMR)
adequação da reação
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
Boc
amine
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C20H39NO10/c1-20(2,3)31-19(24)21-5-7-26-9-11-28-13-15-30-17-16-29-14-12-27-10-8-25-6-4-18(22)23/h4-17H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)
chave InChI
FTTYOIHYERRXQB-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.