Documentos Principais
382507
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylheptylamine N-oxide hydrate
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6N(O)(CH3)2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
159.27 (anhydrous basis)
Beilstein:
2074145
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
130-134 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C9H21NO/c1-4-5-6-7-8-9-10(2,3)11/h4-9H2,1-3H3
chave InChI
SOVWKKYLBJMOPM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)