Documentos Principais
382264
Sigma-Aldrich
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H5ClF3N
Número CAS:
Peso molecular:
231.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio:
97%
Ensaio
97%
pf
80-82 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cccc2c(Cl)ccnc12
InChI
1S/C10H5ClF3N/c11-8-4-5-15-9-6(8)2-1-3-7(9)10(12,13)14/h1-5H
chave InChI
LINGICLAECZKAW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)