382256
4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline
98%
Sinônimo(s):
8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H6F3NO
Número CAS:
Peso molecular:
213.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
174-176 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccnc2c(cccc12)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H6F3NO/c11-10(12,13)7-3-1-2-6-8(15)4-5-14-9(6)7/h1-5H,(H,14,15)
chave InChI
UDRWADJLLWWJOE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinolone (8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol) is a heterocyclic building block. Various 4-hydroxy-8-trifluoromethyl-quinoline derivatives have been prepared via multi step reactions and were tested for their antimicrobial actions.
Aplicação
4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinolone (4-Hydroxy-8-trifluoromethylquinolone) may be used in the synthesis of analgesic compound, floctafenine.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
William Andrew Publishing
Pharmaceutical Manufacturing Encyclopedia, 4, 1621-1621 (2013)
K D Thomas et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(11), 5283-5292 (2011-09-13)
Three new series of 4-hydroxy-8-trifluoromethyl-quinoline derivatives were synthesized through multi step reactions. All the newly synthesized compounds were characterized by spectral and elemental analyses. The structure of 5j was evidenced by X-ray crystallographic study. The newly synthesized title compounds were