Key Documents
381861
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2(S),3a(R),8a(S)-(+)-hexahydro-8-(phenylsulfonyl)pyrrolo[2,3-b]indole-1,2-dicarboxylate
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H20N2O6S
Número CAS:
Peso molecular:
416.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D +95°, c = 1 in methylene chloride
pf
166-168 °C (lit.)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)