Key Documents
381845
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-nitrobenzoic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(NO2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
246.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
forma
solid
pf
180-181 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(ccc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4BrNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
UVFWYVCDRKRAJH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Bromo-5-nitrobenzoic acid may be used in the preparation of 2-bromo-5-nitrobenzophenone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
292. The rearrangement of o-hydroxysulphones. Part V.
Galbraith F and Smiles S.
Journal of the Chemical Society, 1234-1238 (1935)