Key Documents
381373
Sigma-Aldrich
1-Fluoropyridinium heptafluorodiborate pyridine complex
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10B2F8N2
Número CAS:
Peso molecular:
331.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
pf
198-201 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FB(F)F.F[B-](F)(F)F.c1ccncc1.F[n+]2ccccc2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)