Documentos
381047
Sigma-Aldrich
Methylcyclopentadienylmolybdenum(I) tricarbonyl, dimer
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H14Mo2O6
Número CAS:
Peso molecular:
518.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: molybdenum
pf
150 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mo][Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H7.6CO.2Mo/c2*1-6-4-2-3-5-6;6*1-2;;/h2*2-5H,1H3;;;;;;;;
chave InChI
WZMMGPKGGGIKLS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3