Documentos Principais
380830
Sigma-Aldrich
Triethylhexylammonium bromide
99%
Sinônimo(s):
Hexyltriethylammonium bromide
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5N(C2H5)3Br
Número CAS:
Peso molecular:
266.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
pf
114-117 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCCCCC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-10-11-12-13(6-2,7-3)8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
NAWZSHBMUXXTGV-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)