Documentos Principais
380512
Sigma-Aldrich
2,4,8-Trichlorodibenzofuran
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H5Cl3O
Número CAS:
Peso molecular:
271.53
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2oc3c(Cl)cc(Cl)cc3c2c1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)