380415
Trimethyl(phenoxy)silane
97%
Sinônimo(s):
Phenoxy(trimethyl)silane, Phenyl trimethylsilyl ether
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
densidade
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)Oc1ccccc1
InChI
1S/C9H14OSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
chave InChI
OJAJJFGMKAZGRZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - closed cup