Documentos Principais
380172
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
99%
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2C(CH2OH)3
Número CAS:
Peso molecular:
199.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
pf
75-77 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC(CO)(CO)CBr
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)