Key Documents
379182
Sigma-Aldrich
m-Carborane
98%
Sinônimo(s):
1,7-Dicarbadodecaborane(12)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H12B10
Número CAS:
Peso molecular:
144.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
B1BBBBC2BC(BBB1)B2
InChI
1S/C2H12B10/c3-1-4-2(3)6-8-10-12-11-9-7-5-1/h1-12H
chave InChI
VNANXKFVYVNBPL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)