Documentos Principais
378216
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-2,4,6-trimethylpyridinium triflate
technical grade, 85%
Sinônimo(s):
1-Fluoro-sym-collidinium triflate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11F4NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
289.25
Beilstein:
4777118
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Ensaio
85%
pf
162-165 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1cc(C)[n+](F)c(C)c1
InChI
1S/C8H11FN.CHF3O3S/c1-6-4-7(2)10(9)8(3)5-6;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-5H,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
chave InChI
PRIGFEJKMMRJSF-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Reactant for:
  • Pd(II)-catalyzed para-selective C-H arylation
  • Fluorination reactions
  • Oxidant in oxidatively-induced aryl-CF3 bond-formation
  • Pd(II)-catalyzed C-H olefination reactions
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)