Documentos Principais
377279
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-vinylpyrazole
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8N2
Número CAS:
Peso molecular:
108.14
Número MDL:
Ensaio
99%
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccn(C=C)n1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)