Documentos Principais
377260
Sigma-Aldrich
1-Fluoropyridinium tetrafluoroborate
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5BF5N
Número CAS:
Peso molecular:
184.90
Beilstein:
4281226
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
pf
186-192 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.F[n+]1ccccc1
InChI
1S/C5H5FN.BF4/c6-7-4-2-1-3-5-7;2-1(3,4)5/h1-5H;/q+1;-1
chave InChI
PIGQKECRKGMXRG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-Fluoropyridinium tetrafluoroborate (N-Fluoropyridinium tetrafluoroborate), an N-fluorinated compound, is an electrophilic fluorinating reagent (containing N and F double bond). Controlled potential electrolysis of 1-fluoropyridinium tetrafluoroborate has been reported to afford pyridine, 2-fluoropyridine and 2-acetamidopyridine.[1]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Electrochemical studies of six N? F electrophilic fluorinating reagents.
Oliver EW and Evans DH.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 474(1), 1-8 (1999)
Relative electrophilic fluorinating power as assayed by competitive catalytic halogenation reactions.
Toullec PY, et al.
Helvetica Chimica Acta, 87(10), 2706-2711 (2004)