Key Documents
377252
Sigma-Aldrich
1-(4-trans-Hexylcyclohexyl)-4-[2-(4-isothiocyanatophenyl)ethyl]benzene
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5C6H10C6H4CH2CH2C6H4NCS
Número CAS:
Peso molecular:
405.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC[C@H]1CC[C@@H](CC1)c2ccc(CCc3ccc(cc3)N=C=S)cc2
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)