377228
Ammonium lactate solution
technical grade, 20 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
(±)-Ammonium lactate, Ammonium 2-hydroxypropionate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Formulário
liquid
concentração
20 wt. % in H2O
Impurezas
2-3% lactic acid lactate, ammonium salt
índice de refração
n20/D 1.363
densidade
1.054 g/mL at 25 °C
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
N.CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3.H3N/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);1H3
chave InChI
RZOBLYBZQXQGFY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)