Documentos Principais
376922
Sigma-Aldrich
Antimony(III) butoxide solution
65 wt. % in toluene
Sinônimo(s):
Tributylantimonite
About This Item
Fórmula linear:
Sb(OC4H9)3
Número CAS:
Peso molecular:
341.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
pressão de vapor
1.1 mmHg ( 54.4 °C)
adequação da reação
core: antimony
concentração
65 wt. % in toluene
índice de refração
n20/D 1.48
densidade
1.225 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCO[Sb](OCCCC)OCCCC
InChI
1S/3C4H9O.Sb/c3*1-2-3-4-5;/h3*2-4H2,1H3;/q3*-1;+3
chave InChI
YGBFTDQFAKDXBZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent used in formation studies of poly(ethylene terephthalate).
Características e benefícios
Reagent used in formation studies of poly(ethylene terephthalate).
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 27, 3535-3535 (1989)
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 26, 2199-2199 (1988)