Documentos Principais
376655
Sigma-Aldrich
Diisooctyl phthalate
ester content ≥99 % (mixture of C8 isomers), technical grade
About This Item
Fórmula linear:
C6H4-1,2-(CO2C8H17)2
Número CAS:
Peso molecular:
390.56
Número CE:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
pressão de vapor
1 mmHg ( 200 °C)
composição
ester content, ≥99% (mixture of C8 isomers)
Impurezas
≤2% dioctyl phthalate
índice de refração
n20/D 1.486 (lit.)
densidade
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
L Cherta et al.
Food chemistry, 188, 301-308 (2015-06-05)
The potential of an advanced analytical strategy based on the use of gas chromatography (GC) coupled to high resolution mass spectrometry (HRMS) with two different analyzers and ionization sources has been investigated and applied to the non-target analysis of food