Documentos Principais
375543
Sigma-Aldrich
[1,2,3,4-Tetrakis(methoxycarbonyl)-1,3-butadiene-1,4-diyl]palladium(II)
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12O8Pd
Número CAS:
Peso molecular:
390.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
207 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C1=C(C(=O)OC)C(C(=O)OC)=C([Pd]1)C(=O)OC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)