Documentos Principais
374954
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol monododecyl ether
97%
Sinônimo(s):
2-(2-Dodecyloxyethoxy)ethanol, C12E2, Dodecyldiglycol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)11(OCH2CH2)2OH
Número CAS:
Peso molecular:
274.44
Beilstein:
1765704
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.448 (lit.)
p.e.
168-169 °C/0.8 mmHg (lit.)
pf
165 °C (lit.)
densidade
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCOCCOCCO
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)