Key Documents
374326
Sigma-Aldrich
2,5-Diphenyl-1,6,6aλ4-trithiapentalene
97%
Sinônimo(s):
2,5-Diphenyl[1,2]dithiolo[1,5-b][1,2]dithiole-7-SIV
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H12S3
Número CAS:
Peso molecular:
312.47
Beilstein:
19419
Número MDL:
Ensaio
97%
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)-c2cc3cc(ss3s2)-c4ccccc4
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)