Key Documents
374113
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-5-(Trityloxymethyl)-2-pyrrolidinone
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H23NO2
Número CAS:
Peso molecular:
357.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +15°, c = 1 in chloroform
pf
164-166 °C (lit.)
grupo funcional
ether
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CC[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)N1
InChI
1S/C24H23NO2/c26-23-17-16-22(25-23)18-27-24(19-10-4-1-5-11-19,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-15,22H,16-18H2,(H,25,26)/t22-/m0/s1
chave InChI
FQSSRLVFPQIRJK-QFIPXVFZSA-N
Aplicação
Used in asymmetric Diels-Alder reactions and asymmetric conjugate additions.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1177-1177 (1987)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 426-426 (1990)