Documentos
373788
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
Sinônimo(s):
Bi(TMHD)2
About This Item
Fórmula linear:
Bi(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Número CAS:
Peso molecular:
758.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
forma
solid
pf
89-99 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Bi](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3