Documentos Principais
373648
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-nitrobutyrate
96%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH(NO2)CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
161.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.423 (lit.)
p.e.
82-83 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(CC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H11NO4/c1-3-5(7(9)10)6(8)11-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
IENPWWUIYXMCJY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ethyl 2-nitrobutyrate is a 2-nitroethyl ester of butyric acid. Synthesis of ethyl α-nitrobutyrate from ethyl α-bromobutyrate has been reported.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ethyl α-Nitrobutyrate.
Kornblum N and Blackwood RK.
Organometallic Syntheses, 44-44 (1957)