Documentos Principais
373281
Sigma-Aldrich
Platinum-rhodium alloy
Rhodium 6 %
Sinônimo(s):
Pt41Rh5
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
grau
thermocouple grade
Formulário
wire
composição
Rhodium, 6%
Diâmetro
0.51 mm
cadeia de caracteres SMILES
[Rh].[Pt]
InChI
1S/Pt.Rh
chave InChI
PXXKQOPKNFECSZ-UHFFFAOYSA-N
Quantidade
2.1 g = 50 cm
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)