Key Documents
372706
Sigma-Aldrich
Tantalum silicide
−230 mesh
About This Item
Fórmula linear:
TaSi2
Número CAS:
Peso molecular:
237.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
tamanho de partícula
−230 mesh
cadeia de caracteres SMILES
[Ta++].[Si-]#[Si-]
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)