Documentos Principais
372692
Sigma-Aldrich
Chromium silicide
−230 mesh, ≥99% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
CrSi2
Número CAS:
Peso molecular:
108.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99% trace metals basis
tamanho de partícula
−230 mesh
cadeia de caracteres SMILES
[Cr++].[Si-]#[Si-]
InChI
1S/Cr.Si2/c;1-2/q+2;-2
chave InChI
HIQCZYFMLUNWOR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)