Documentos Principais
372587
Sigma-Aldrich
Dysprosium(III) fluoride
99.9%
Sinônimo(s):
Dysprosium fluoride
About This Item
Fórmula linear:
DyF3
Número CAS:
Peso molecular:
219.50
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.9%
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
F[Dy](F)F
InChI
1S/Dy.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
chave InChI
FWQVINSGEXZQHB-UHFFFAOYSA-K
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)