Documentos Principais
372137
Sigma-Aldrich
2,2′-Ethylidene-bis(4,6-di-tert-butylphenol)
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH{C6H2[C(CH3)3]2OH}2
Número CAS:
Peso molecular:
438.69
Beilstein:
4720936
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
162-164 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(c1cc(cc(c1O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c2cc(cc(c2O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C30H46O2/c1-18(21-14-19(27(2,3)4)16-23(25(21)31)29(8,9)10)22-15-20(28(5,6)7)17-24(26(22)32)30(11,12)13/h14-18,31-32H,1-13H3
chave InChI
DXCHWXWXYPEZKM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Antioxidant
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)