371858
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-9H-pyrido[3,4-b]indole hydrochloride
97%
About This Item
Ensaio
97%
pf
288-290 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COc1ccc2[nH]c3CNCCc3c2c1
InChI
1S/C12H14N2O.ClH/c1-15-8-2-3-11-10(6-8)9-4-5-13-7-12(9)14-11;/h2-3,6,13-14H,4-5,7H2,1H3;1H
chave InChI
KRMJEIDSHZEQHJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)