Documentos
371726
Sigma-Aldrich
5-(4-Carboxy-2-nitrophenoxy)isophthalic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
HO2CC6H3(NO2)OC6H3-1,3-(CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
347.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(Oc2cc(cc(c2)C(O)=O)C(O)=O)c(c1)[N+]([O-])=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3