Documentos Principais
371610
Sigma-Aldrich
3-[Bis(glycidyloxymethyl)methoxy]-1,2-propanediol
technical grade
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O7
Número CAS:
Peso molecular:
278.30
Número MDL:
grau
technical grade
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)COC(COCC1CO1)COCC2CO2
chave InChI
HHEORJZSUXVOSI-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)