Documentos Principais
371467
Sigma-Aldrich
2,3-Diphenyl-1,4-diazaspiro[4.5]deca-1,3-diene
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H20N2
Número CAS:
Peso molecular:
288.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
pf
106-108 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC2(CC1)N=C(c3ccccc3)C(=N2)c4ccccc4
InChI
1S/C20H20N2/c1-4-10-16(11-5-1)18-19(17-12-6-2-7-13-17)22-20(21-18)14-8-3-9-15-20/h1-2,4-7,10-13H,3,8-9,14-15H2
chave InChI
GTITYRBBAAHJEH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,3-Diphenyl-1,4-diazaspiro[4.5]deca-1,3-diene is a heterocyclic building block. Voltammetric reduction of 2,3-diphenyl-1,4-diazaspiro[4.5]deca-1,3-diene using dissolving-metals has been reported.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Comparison of Birch with electrochemical reduction of 2, 3-diphenyl-1, 4-diazaspiro [4.5] deca-1, 3-diene.
Zhou Y, et al.
Electrochemical Communications, 12(11), 1493-1497 (2010)