Documentos Principais
370649
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-4′-(trifluoromethyl)acetophenone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H4F6O
Número CAS:
Peso molecular:
242.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(16)9(13,14)15/h1-4H
chave InChI
ZERSWRKHUIMRSN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)