Documentos Principais
370584
Sigma-Aldrich
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
99%
About This Item
Fórmula linear:
(CF3)2C6H3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
258.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
pf
109-111 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O2/c10-8(11,12)4-1-2-5(7(16)17)6(3-4)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17)
chave InChI
JTOIZLCQNWWDCN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)