Documentos Principais
370452
Sigma-Aldrich
2,2-Diethoxyacetamide
97%
Sinônimo(s):
Glyoxylic amide diethyl acetal
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2O)2CHCONH2
Número CAS:
Peso molecular:
147.17
Beilstein:
1760414
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
76-78 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(OCC)C(N)=O
InChI
1S/C6H13NO3/c1-3-9-6(5(7)8)10-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H2,7,8)
chave InChI
DSKGWFQMJHBHRT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,2-Diethoxyacetamide participates in the synthesis of pyridine-containing central domain of the amythiamicin group of thiopeptide antibiotics.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mark C Bagley et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 102-103 (2004-01-23)
The pyridine-containing central domain of the amythiamicin group of thiopeptide antibiotics is prepared in protected form in 9 steps, 93%ee and 18% overall yield from (S)-2-[1-(tert-butoxycarbonylamino)-2-methylpropyl]thiazole-4-carboxylic acid by Michael addition-cyclodehydration of a 2-(2-thiazolyl)enamine and 1-(2-thiazolyl)propynone.