Documentos Principais
370142
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Hydroxy-N-methylsuccinimide
97%
Sinônimo(s):
(S)-(−)-3-Hydroxy-1-methyl-2,5-pyrrolidinedione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H7NO3
Número CAS:
Peso molecular:
129.11
Beilstein:
4350458
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −75°, c = 3.5 in ethanol
pf
82-87 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)C[C@H](O)C1=O
InChI
1S/C5H7NO3/c1-6-4(8)2-3(7)5(6)9/h3,7H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
chave InChI
NLKACWKSCREJEL-VKHMYHEASA-N
Aplicação
(S)-(-)-2-Hydroxy-N-methylsuccinimide may be used as a chiral auxiliary to enhance the diastereomeric excess of the Diels-Alder adducts formed in asymmetric Diels-Alder reactions.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Novel Potassium-Channel Openers: Preparation and Pharmacological Evaluation of Racemic and Optically Active N-(6-Amino-3-pyridyl)-N'-bicycloalkyl-N''-cyanoguanidine Derivatives
Eda M, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 37(13), 1983-1990 (1994)
Asymmetric Diels-Alder addition of cyclopentadiene to chiral naphthoquinones.
Brimble MA, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(7), 1239-1255 (1998)