Documentos Principais
370118
Sigma-Aldrich
4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)benzonitrile
99%, liquid crystal (nematic)
Sinônimo(s):
4-(4-Pentylcyclohexyl)benzonitrile
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4C6H10C6H4CN
Número CAS:
Peso molecular:
255.40
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
Formulário
liquid crystal (nematic)
pf
30-55 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C18H25N/c1-2-3-4-5-15-6-10-17(11-7-15)18-12-8-16(14-19)9-13-18/h8-9,12-13,15,17H,2-7,10-11H2,1H3/t15-,17-
chave InChI
FURZYCFZFBYJBT-JCNLHEQBSA-N
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Chiral nematic liquid crystal (N*-LC) facilitates asymmetric acetylene polymerization, yielding helical chains and fibrils in polyacetylene film.