Documentos Principais
370002
Sigma-Aldrich
7,7,9,9-Tetramethyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane-2-methanol
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H23NO3
Número CAS:
Peso molecular:
229.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95%
pf
136-139 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CC2(CC(C)(C)N1)OCC(CO)O2
InChI
1S/C12H23NO3/c1-10(2)7-12(8-11(3,4)13-10)15-6-9(5-14)16-12/h9,13-14H,5-8H2,1-4H3
chave InChI
MWQYHQBSFLBACS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
7,7,9,9-Tetramethyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane-2-methanol, a piperidone derivative, is a heterocyclic building block.
Aplicação
7,7,9,9-Tetramethyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane-2-methanol may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)