Documentos Principais
369586
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)styrene
99%
About This Item
Fórmula linear:
(CF3)2C6H3CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
240.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
contém
0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
p.e.
60 °C/20 mmHg (lit.)
pf
7-8 °C (lit.)
densidade
1.334 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(C=C)cc(c1)C(F)(F)F
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
50 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)