Documentos Principais
369446
Sigma-Aldrich
1,5-Diisocyanato-2-methylpentane
98%
Sinônimo(s):
1,5-Diisocyanato-2-methylpentane, 2-Methylpentane-1,5-diisocyanate
About This Item
Fórmula linear:
OCN(CH2)3CH(CH3)CH2NCO
Número CAS:
Peso molecular:
168.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.455 (lit.)
densidade
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(CCCN=C=O)CN=C=O
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-8(5-10-7-12)3-2-4-9-6-11/h8H,2-5H2,1H3
chave InChI
AHBNSOZREBSAMG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)