Documentos Principais
368822
Sigma-Aldrich
[1,2]Dithiolo[4,3-c]-1,2-dithiole-3,6-dithione
technical grade
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4S6
Número CAS:
Peso molecular:
240.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
grau
technical grade
pf
249-251 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
S=C1SSC2=C1SSC2=S
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)