Documentos
368768
Sigma-Aldrich
Hexakis(benzylthio)benzene
97%
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5CH2S)6C6
Número CAS:
Peso molecular:
811.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
125-127 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C(Sc1c(SCc2ccccc2)c(SCc3ccccc3)c(SCc4ccccc4)c(SCc5ccccc5)c1SCc6ccccc6)c7ccccc7
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3