Documentos Principais
368377
Sigma-Aldrich
2-[2-(Benzyloxy)ethyl]-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H22O3
Número CAS:
Peso molecular:
250.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.496 (lit.)
p.e.
118-129 °C/0.08 mmHg (lit.)
densidade
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)COC(CCOCc2ccccc2)OC1
InChI
1S/C15H22O3/c1-15(2)11-17-14(18-12-15)8-9-16-10-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,14H,8-12H2,1-2H3
chave InChI
JIQSXGPAPCVQSI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)