Key Documents
368369
Sigma-Aldrich
Methyl (E)-4-chloro-3-methoxy-2-butenoate
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2C(OCH3)=CHCO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
164.59
Beilstein:
5376618
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.484 (lit.)
densidade
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)\C=C(/CCl)OC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)